Learn More
Invitrogen™ Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 ELISA Kit
Product Code. 17185159
Click to view available options
Quantity:
5 x 96 Tests
96 Tests
Unit Size:
Each
Pack of 96
Product Code. 17185159
Brand: Invitrogen™ EH384RBX5
ELISA
Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 quantitates human Proprotein Convertase 9/PCSK9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Proprotein Convertase 9/PCSK9.
PCSK9 is a proprotein convertase belonging to the proteinase K subfamily of the secretory subtilase family. This protein is synthesized as a soluble zymogen that undergoes autocatalytic intramolecular processing in the endoplasmic reticulum. The protein may function as a proprotein convertase. The protein plays a role in cholesterol homeostasis and may have a role in the differentiation of cortical neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accession Number AI415265; AI747682; convertase subtilisin; convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein; FH3; HCHOLA3; hypercholesterolemia; LDLCQ1; Narc1; NARC-1; neural apoptosis regulated convertase 1; neural apoptosis-regulated convertase 1; OTTHUMP00000009833; PC9; Pcsk9; proprotein convertase 9; proprotein convertase PC9; proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; PSEC0052; subtilisin/kexin-like protease PC9
Assay Range 1.2 to 300 ng/mL
Assay Sensitivity 1.2 ng/mL
Conjugate HRP
Product Type ELISA
Sample Type Plasma, Serum, Supernatant
For Use With (Equipment) Colorimetric Microplate Reader
Gene ID (Entrez) 255738
Gene Symbol PCSK9
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Contents Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Label or Dye HRP
Quantity 5 x 96 Tests
Regulatory Status RUO
Sample Volume Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL
Storage Requirements 2°C to 8°C
Target PCSK9
Test Time 1 hrs 20 mins
Total Assay Time 4 hrs 45 mins
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt