Learn More
Invitrogen™ Human REEP2 Synthetic Peptide
Code produit 15389250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15389250 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15389250 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PEP0997
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 15 amino acids near the center of human REEP2. PEP-0997 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20883.
Mammalian odorant receptors require accessory proteins such as RTP1 and RTP2 for functional cell surface expression. Receptor expression-enhancing protein (REEP) family members are transmembrane proteins which interact with odorant receptor proteins and may enhance the odorant receptor responses to odorants. Recently studies have shown other chemosensory receptors such as bitter taste receptors are also influenced by RTP and REEP family members.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene ID (Entrez) 51308
Espèces Human
Méthode de purification purified
Numéro d’adhésion Q9BRK0
Nom usuel REEP2
Concentration 200 μg/mL
Contenu et stockage -20°C
Description Synthetic Peptide
Format Liquid
Formule PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Alias de gène C2orf19; C5orf19; LOC532432 protein; LOC682105; receptor accessory protein 2; receptor expression-enhancing protein 2; Reep2; SGC32445; SPG72; Yip2d
Symbole de gène(s) REEP2
Lyophilisé No
Conservateur Sodium azide
Type de produit Peptide
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Tampon de stockage PBS