Learn More
Invitrogen™ Human TIMP1 Recombinant Protein
Description
This product contains a purified 184 amino acid fragment (aa24-207) corresponding to the mature TIMP-1 protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
Spécification
Spécification
| Accession Number | P01033 |
| Concentration | 0.29 mg/mL |
| For Use With (Application) | Control, Western Blot |
| Formulation | 25 mM sodium acetate with 50% glycerol and no preservative; pH 4.8 |
| Gene ID (Entrez) | 7076 |
| Molecular Weight (g/mol) | 25.21 kDa |
| Name | Human TIMP1 |
| pH Range | 4.8 |
| Quantity | 1 mg |
| Source | E. coli |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.