Learn More
Invitrogen™ Human V-ATPase H (aa 404-474) Control Fragment Recombinant Protein
Artikelnummer. 30205366
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30205366
Marke: Invitrogen™ RP93733
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (100%), Rat (100%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-54793 (PA5-54793. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
This gene encodes a component of vacuolar ATPase (V-ATPase), a multisubunit enzyme that mediates acidification of intracellular organelles. V-ATPase-dependent organelle acidification is necessary for multiple processes including protein sorting, zymogen activation, receptor-mediated endocytosis, and synaptic vesicle proton gradient generation. The encoded protein is the regulatory H subunit of the V1 domain of V-ATPase, which is required for catalysis of ATP but not the assembly of V-ATPase. Decreased expression of this gene may play a role in the development of type 2 diabetes. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accession Number Q9UI12
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 51606
Name Human V-ATPase H (aa 404-474) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias 0710001F19Rik; Atp6v1h; ATPase H+ transporting V1 subunit H; ATPase, H+ transporting, lysosomal 50/57 kDa, V1 subunit H; ATPase, H+ transporting, lysosomal V1 subunit H; AU022349; CGI-11; MSTP042; NBP1; Nef-binding protein 1; protein VMA13 homolog; SFD; SFDalpha; SFDbeta; vacuolar ATP synthase subunit H; vacuolar ATPase subunit H; vacuolar proton pump H subunit; vacuolar proton pump subunit H; Vacuolar proton pump subunit SFD; V-ATPase 50/57 kDa subunits; V-ATPase H subunit; V-ATPase subunit H; VMA13; V-type proton ATPase subunit H
Common Name V-ATPase H
Gene Symbol ATP6V1H
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence PQVLAVAAHDVGEYVRHYPRGKRVIEQLGGKQLVMNHMHHEDQQVRYNALLAVQKLMVHNWEYLGKQLQSE
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt