Learn More
Invitrogen™ Human VWF Native Protein
Código de producto. 11544161
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
11544161 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11544161 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP43132
 Article restreint
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Native Protein
RP-43132 contains native human von Willebrand Factor protein. RP-43132 may be used as a positive control in many immunological assays. The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!.
Von Willebrand factor (vWf) is a series of self-aggregated structures, all derived from common glycoprotein subunits, synthesized in endothelial cells and megakaryocytes. The molecular mass of the monomeric vWf unit is 225 kDa. vWf binds to circulating factor VIIIc (antihemophilic factor), hereby stabilizing the latter thus being an important factor in the normal primary haemostasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Numéro d’adhésion P04275
Concentration 0.25 mg/mL
À utiliser avec (application) Neutralization
Formule 25mM sodium citrate with 100mM glycine, 100mM NaCl and no preservative; pH 6.8
Identification génétique (Entrez) 7450
Poids moléculaire 260 kDa
Nom Human VWF
Plage de pH 6.8
Méthode de purification SDS-PAGE
Quantité 100 μg
Source Human
Conditions de stockage -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
État réglementaire RUO
Alias de gène 6820430P06Rik; AI551257; B130011O06Rik; C630030D09; Coagulation Factor VIII; coagulation factor VIII VWF; EMBL:CAB37852.1}; F8VWF; factor viii related antigen; von Willebrand antigen 2; von Willebrand antigen II; von Willebrand Disease (vWD); von Willebrand factor; Von Willebrand factor homolog; VWD; vwf; vwf {ECO:0000312
Nom usuel VWF
Symbole de gène(s) VWF
Type de produit Protein
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Contenu et stockage -80° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Sous-type de protéine Native
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.