Learn More
Hexafluoroantimonate d’hydrogène(V), ≈65 % soln. aqn., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377738 25 g 25g
11367738 50 g 50g
11347738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11377738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033488.14
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16950-06-4
Hydrogen hexafluoroantimonate(V) is an excellent medium for the preparation of alkylidene oxonium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16950-06-4
Numéro MDL MFCD00011327
Synonyme Hexafluoroantimonic acid; Fluoroantimonic acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen hexafluoroantimonate(V)
Couleur Incolore à orange
Formule linéaire HF·SbF5
Quantité 25 g
Numéro UN UN3264
Informations sur la solubilité It is fully miscible with water,soluble in SO2ClF,SO2.
Poids de la formule 236.75
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈65% de solution aqueuse
Forme physique Liquide