Learn More
BCO2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18610952 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610952 0.02 mL 0.02mL
18629861 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18610952 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2924520.02ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
BCO2 Polyclonal antibody specifically detects BCO2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène BCO2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène beta-carotene oxygenase 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 170-410 of human BCO2 (NP_001243327.1). KAAGFSYKVIRVPPEKVDLGETIHGVQVICSIASTEKGKPSYYHSFGMTRNYIIFIEQPLKMNLWKIATSKIRGKAFSDGISWEPQCNTRFHVVEKRTGQLLPGRYYSKPFVTFHQINAFEDQGCVIIDLCCQDNGRTLEVYQLQNLRKAGEGLDQVHNSAAKSFPRRFVLPLNVSLNAPEGDNLSPLSYTSASAVKQADGTIWCSHENLHQEDLEKEGGIEFPQIYYDRFSGKKYHFFYG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 83875
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG