Learn More
Palladin Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18603272 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18603272 0.02 mL 0.02mL
18671442 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18603272 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2939830.02ml
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Palladin Polyclonal specifically detects Palladin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène Palladin
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène CGI151, CGI-151, FLJ22190, FLJ38193, KIAA0992FLJ39139, MYN, myoneurin, palladin, palladin, cytoskeletal associated protein, PNCA1, Sarcoma antigen NY-SAR-77, SIH002FLJ61376
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 383-672 of human PALLD (NP_001159582.1). AVNQRGRSPRSPSGHPHVRRPRSRSRDSGDENEPIQERFFRPHFLQAPGDLTVQEGKLCRMDCKVSGLPTPDLSWQLDGKPVRPDSAHKMLVRENGVHSLIIEPVTSRDAGIYTCIATNRAGQNSFSLELVVAAKEAHKPPVFIEKLQNTGVADGYPVRLECRVLGVPPPQIFWKKENESLTHSTDRVSMHQDNHGYICLLIQGATKEDAGWYTVSAKNEAGIVSCTARLDVYTQWHQQSQSTKPKKVRPSASRYAALSDQGLDIKAAFQPEANPSHLTLNTALVESEDL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23022
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus