Learn More
Hydrochlorure d’hydroxylamine, TRC
Code produit 18002130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18002130 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18002130 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9437055G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine Hydrochloride
CAS 5470-11-1
Quantité 5 g
Formule moléculaire ClH4NO
Synonyme Hydroxylamine, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, hydrochloride (8CI, 9CI), Hydroxyamine hydrochloride, Hydroxyammonium chloride, Hydroxylamine chloride, Hydroxylamine chlorohydrate, Hydroxylammonium chloride, Oxammonium hydrochloride, Hydroxylamine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
SMILES Cl.NO
Nom IUPAC Hydroxylamine ; hydrochlorure
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Poids de la formule 68.9981