Learn More
Ansell HyFlex™ 11-751 Medium Duty Abrasion-Resistant Gloves, INTERCEPT™ Technology
Tienda Ansell Productos
Descripción
- INTERCEPT Technology™ for high level of cut protection
- High durability PU coating, increased levels of abrasion resistance
- Dirt masking design allows for extended product use
- In compliance with the standards EN420 (General requirements) and EN388 (Mechanical hazards)
- Also available in vendor pack
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?