Learn More
Ansell HyFlex™ 11-755 Gants de Tâche Moyen de Protection contre les Coupures
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Protection fiable : ANSI/ISEA 105-2024 A5/EN ISO E protection coupée pour les tâches moyennes quotidiennes.
- Construction flexible : Conçue pour permettre une manipulation confortable, contrôlée et une facilité de mouvement.
- Confort et commodité : Le design compatible écran tactile permet un port confortable toute la journée.
- Prise assurée : Le revêtement en polyuréthane assure une manipulation sécurisée dans des conditions sèches ou légères d’huile.
- Utilisabilité pratique : Adapté aux tâches de manipulation et d’assemblage nécessitant une meilleure protection contre la coupe.
Spécification
Spécification
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Gris |
| Cut Resistance Rating | Niveau E |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Tungstène, HPPE, Polyester, Spandex, Polyuréthane |
| Type de produit | Gant résistant aux coupures et à l’abrasion |
| Dimensions | 6 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?