Learn More
Ansell Gants résistants à la coupe HyFlex™ 74-718 avec technologie Diamond Dyneema™
Description
- Le fil d’ingénierie en attente de brevet fournit la protection EN 388 Niveau de coupure 5
- Construites avec la technologie de diamant Dyneema™ pour une meilleure protection contre les coupures dans les zones à risque élevées de la main
- Intègre la technologie Tuff Cuff™ II pour conserver la forme ergonomique pendant l’utilisation et après lavage
- La conception de la doublure permet de réduire la fatigue des mains dans les zones à haute contrainte de la main en ajustant le tricot pour qu’il corresponde à la forme de la main, en particulier dans les zones d’articulation
- Les fibres avancées aident à contrôler l’humidité et la température des mains dans les environnements froids et chauds
Specifications
Specifications
| Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Coating Material | Sans revêtement |
| Couleur | Bleu |
| Cut Resistance Rating | Niveau E |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Dimensions | 11 |
| Norme EN388 | 4X4XE |
| Show More |