Learn More
Ansell Gants légers résistants aux coupures HyFlex™ 11-939, entièrement doublés
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- La technologie RIPEL™ empêche tout contact entre l’huile et la peau, en gardant les mains sèches et en sécurité
- Offre une protection contre les coupures et l’exposition à l’huile, de légère à lourde, dans plusieurs applications
- Offre une dextérité et un haut niveau de confort grâce à la technologie ZONZ
- Performances de préhension supérieures grâce à la technologie ANSELL GRIP™ pour une manipulation sûre, des applications sèches jusqu’aux applications huileuses
- Technologie FORTIX pour une utilisation prolongée des produits et une protection accrue avec une durabilité jusqu’à 12 x dans l’entre-pouce
- La conception ultra légère de calibre 18 offre une dextérité et un haut niveau de confort
- Protège contre les lacérations, l’exposition à l’huile et aux liquides industriels
Specifications
Specifications
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Structure | Tricoté |
| Coating Material | Mousse nitrile |
| Couleur | Noir |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Dyneema, Mousse de nitrile |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Show More |