Learn More
Safety First Aid Distributeur de nettoyant hypaClens
Description
- Le distributeur propose des instructions claires pour utiliser des capsules de lavage oculaire à l’avant de l’armoire, permettant aux personnes ordinaires de venir en aide en cas d’urgence.
- Le miroir intégré est idéal pour l’auto-administration du lavage oculaire.
- Le distributeur de nettoyant hypaClens de 20 mL est idéal dans tout environnement de travail, y compris dans les lieux de travail avec un plus grand nombre d’employés.
- Les recharges peuvent être achetées séparément si nécessaire.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Débit | 20 gpm (douche), 8,0 gpm (nettoyant pour les yeux et le visage) |
| Matériau | Plastic (Plastique) |
| Mounting | Mur |
| Type de produit | Douche oculaire et fixations de douche portables |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?