Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE Drum
Use this LLDPE drum with 3-D bioprocess container systems and tank liners.
126.00€ - 205.00€
Spécification
Description Flat-bottom outer support container for bioprocess bags; Port detail: 4 and 1.75 in.
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Description Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10657014 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
SV50076.02
Flat-bottom outer support container for bioprocess bags; Port detail: 4 and 1.75 in. 50L 126.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 23-01-2020
Ajouter au panier
10195873 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
SV50076.03
Flat-bottom outer support container for bioprocess bags; Port detail: 4 and 1.75 in. 100L 173.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 23-01-2020
Ajouter au panier
10667014 Voir les accessoires Afficher les documents Thermo Scientific™
SV50076.04
Flat-bottom outer support container for bioprocess bags; Port detail: 4 and 1.75 in. 200L 205.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 23-12-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • Includes lid and clamps
  • Available in cylindrical, conical and flat-bottom
  • 4in. bottom port allows greater variety of customization to bottom port of BPC; can be used in place of drum with 1.75in. port
Spécification
Spécification
Flat-bottom outer support container for bioprocess bags; Port detail: 4 and 1.75 in.