Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SPE Cartridges
Code produit 30279933 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Adsorbant:
HLB (polymère de phase inversée)
Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère
Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère
Type:
Cartouche SPE 10 mg/1 ml
Cartouche SPE 30 mg/1 ml
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Adsorbant Type Conditionnement
30279933 Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère Cartouche SPE 10 mg/1 ml 100 pièces
30279934 HLB (polymère de phase inversée) Cartouche SPE 30 mg/1 ml 100 pièces
30279930 Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère Cartouche SPE 30 mg/1 ml 100 pièces
30279931 Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère Cartouche SPE 30 mg/1 ml 100 pièces
30279929 HLB (polymère de phase inversée) Cartouche SPE 10 mg/1 ml 100 pièces
30279932 Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère Cartouche SPE 10 mg/1 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30279933 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60107101MCX
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Achieve greater reproducibility with cleaner more consistent extracts compared to conventional SPE, phospholipid removal and protein precipitation products.
Grow your laboratory productivity. Thermo Scientific™ HyperSep™ SPE Cartridges revolutionize solid phase extraction (SPE). This first fritless SPE product range enables greater sample throughput in bioanalytical laboratories where low elution volumes combined with greater reproducibility, lower failure rates and cleaner extracts are key to achieving better productivity.
HyperSep products are available in a 10 mg/1 mL cartridge format. They provide highly reproducible, clean and consistent sample extracts for bioanalysis by utilizing the unique award winning fritless SPE technology. The enhanced performance of HyperSep cartridges gives you greater confidence in your analytical results and lowers operating costs - without compromising ease of use or requiring complex method development.
HyperSep cartridges provide unparalleled performance characteristics compared to conventional SPE, phospholipid removal and protein precipitation products.
What HyperSep Cartridges Mean to Your Analysis
  • Higher levels of reproducibility
  • Higher levels of extract cleanliness
  • Reduced solvent requirements
  • Confidence in results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids du lit 30 mg
À utiliser avec (application) Bioanalytical Applications - Strong Ion-Exchange Retention of Weak Basic Compounds. Complementary Reversed Phase Retention of Neutral Compounds.
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère
Type Cartouche SPE 10 mg/1 ml
Quantité 100/pk