Learn More
Molecular Probes™ Nα-(3-Maleimidylpropionyl)Biocytin
Product Code. 11599086
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Product Code. 11599086
Brand: Molecular Probes™ M1602
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
Nα-(3-Maleimidylpropionyl)Biocytin
The thiol-reactive Na-(3-maleimidylpropionyl) biocytin can be used to attach biotin to biomolecules that can be subsequently detected with avidin or streptavidin conjugates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quantity 25 mg
Product Type Nα-(3-Maleimidylpropionyl)Biocytin
Content And Storage Store in freezer -5°C to -30°C.
Shipping Condition Room Temperature
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.