Learn More
Masterflex™ I/P™ Pump Head Adapters
Product Code. 11795309
Click to view available options
Flow Rate:
0.12 to 5 L/min.
0.12 to 9.3 L/min.
Unit Size:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11795309
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 7749020
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Masterflex™ I/P™ Pump Head Adapters are suitable for use with 1⁄10 hp to 1⁄2 hp 56C Frame Motors
  • Flow rates depend on drive rpm, pump head, and tubing size
  • Suitable for use with 1⁄10 hp to 1⁄2 hp 56C Frame Motors
  • Cast aluminum adapters feature built-in gear box for easy setup
  • Allows for specific application pump customization
  • Add a motor controller for variable-speed and/or remote-control operation
  • Adapters are compatible with all I/P pump heads
Tekniske data
Description 9.7:1 Gear Ratio
Dimensions (L x W x H) (171 x 165 x 165 mm)
Flow Rate 0.12 to 9.3 L/min.
For Use With 1⁄10 hp to 1⁄2 hp 56C Frame Motors
Includes Built-In Gear Box, Cast Aluminum Adapters, Hardware
Material Painted Aluminum
Motor Type NEMA Type 56C Mounting
No. of Pump Heads 2 Accepted
Speed 20 to 356 rpm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.