Learn More
Kallikrein 7 Antibody (MM0433-5J28) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18038076 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18038076 0.025 mg 25µg
18095107 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18038076 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2117530.025MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
Kallikrein 7 Monoclonal specifically detects Kallikrein 7 in Human samples. It is validated for Block/Neutralize, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Kallikrein 7
Applications Blocking Assay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone MM0433-5J28
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Blocking/Neutralizing 50-200 molar excess
Formule A 0.2 um filtered solution in PBS with No Preservative
Numéro d’ordre du gène NP_005037
Alias de gène EC 3.4.21, EC 3.4.21.117, hK7, hSCCE, kallikrein 7 (chymotryptic, stratum corneum), kallikrein-related peptidase 7, protease, serine, 6, PRSS6, SCCEkallikrein-7, Serine protease 6, signal protein, Stratum corneum chymotryptic enzyme
Symboles de gène(s) KLK7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human Kallikrein 7
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5650
Reconstitution Reconstitute with 0.2 ml sterilized PBS to a final concentration of 0.5 mg/ml.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1