Learn More
Invitrogen™ Empilements de transfert iBlot™ 2, nitrate de cellulose, taille normale
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
iBlot 2 Transfer Stacks are used to transfer proteins using the iBlot 2 Gel Transfer Device. They are consumable stacks with an integrated nitrocellulose transfer membrane for dry blotting of proteins. Each iBlot 2 Transfer Stack contains a copper-coated electrode and appropriate cathode and anode buffers in the gel matrix to allow fast, reliable transfer of proteins. This regular-size stack (13 x 8.3 cm) can be used with midi-size gels or two mini-size gels or E-PAGE 48 or 96 gels.
Nitrocellulose membrane
The nitrocellulose membrane (0.2-μm pore size) in this stack is composed of 100% pure nitrocellulose to provide high-quality transfer. The membrane is compatible with commonly used detection methods such as staining, immunodetection, fluorescence, and radiolabeling. The proteins bind to the membrane due to hydrophobic and electrostatic interactions. The protein-binding capacity is 209 μg/cm2.
Spécification
Spécification
| Quantité | 3 x 10 empilements |
| Format | Pile de transfert |
| Matériau | Nitrocellulose |
| Porosité | 0,2 μm |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Dimensions (LxW) | Normal, 13,5 x 8 cm |
| Gamme de produits | iBlot |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.