Learn More
Invitrogen™ ICAM-2 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (K56046_6H3)
Description
Immunogen sequence: VRPKKLAVEP KGSLEVNCST TCNQPEVGGL ETSLDKILLD EQAQWKHYLV SNISHDTVLQ CHFTCSGKQE SMNSNVSVYQ PPRQVILTLQ PTLVAVGKSF TIECRVPTVE PLDSLTLFLF RGNETLHYET FGKAAPAPQE ATATFNSTAD REDGHRNFSC LAVLDLMSRG GNIFHKHSAP KMLEIYEPVS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 57%, Rat - 33%, Pig - 55%, Cynomolgus monkey - 83%.
Spécification
Spécification
| Antigène | ICAM-2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K56046_6H3 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide |
| Expression | ICAM2 |
| Numéro d’ordre du gène | P13598 |
| Alias de gène | CD102; Icam2; ICAM-2; Intercellular adhesion molecule 2; Ly-60; Lymphocyte function-associated AG-1 counter-receptor; RP23-418O11.10-001 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.