Learn More
R&D Systems™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Spécification
Spécification
| Méthode de préparation | Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression |
| Quantité | 1 mg |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gamme de produits | Novus |
| Cible | Lung |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?