Learn More
ICOS (CD278) Armenian Hamster anti-Human, Mouse, Alexa Fluor™ 488, Clone: C398.4A, BD Phrmingen™
Code produit 32228906 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32228906 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32228906 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 569525
 Article restreint
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
ICOS (CD278) Monoclonal antibody specifically detects ICOS (CD278) in Human∣Mouse samples. It is validated for Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ICOS (CD278)
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone C398.4A
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène ICOS; AILIM; H4; Inducible T-cell costimulator; CVID1; Ly115
Espèces hôtes Armenian Hamster
Immunogène Mouse D10.G4.1 T-cell clone
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 29851
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unreacted dye was removed.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG