Learn More
Réglage/étalonnage de masse ICP-MS Mélange multi-éléments 1 (concentré) : 7Li, Y, Ce, Tl à 10 µg/mL dans 5 % HNO3, VHG™
Description
Réglage/étalonnage de masse ICP-MS Mélange multi-éléments 1 (concentré) : 7Li, Y, Ce, Tl à 10 µg/mL dans 5 % HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cerium/Lithium/Thallium/Yttrium |
| CAS | 7440-45-1, 7439-93-2, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Méthodes | ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Cerium/Lithium/Thallium/Yttrium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?