Learn More
Solution de réglage ICP-MS : 7Li, Co, Y, Ce, Tl à 10 ug/L dans 2 % HNO3, VHG™
Code produit 17931326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931326 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17931326 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLMSTNG5DIL500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Solution de réglage ICP-MS : 7Li, Co, Y, Ce, Tl à 10 ug/L dans 2 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium/Yttrium/Cobalt/Lithium/Thallium
CAS 7440-45-1, 7440-65-5, 7440-48-4, 7439-93-2, 7440-28-0
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Cerium/Yttrium/Cobalt/Lithium/Thallium
Conditions d’expédition Température ambiante
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cerium 9.99 μg/L/Yttrium 10.01 μg/L/Cobalt 10.02 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Thallium 10.02 μg/L