Learn More
Ifosfamide, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ifosfamide |
| CAS | 3778-73-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ifosfamide |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C7 H15 Cl2 N2 O2 P |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?