Learn More
IGFBP-rp1/IGFBP-7 Antibody (115), PE, R&D Systems™
Code produit 18611832 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18611832 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611832 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290176PE
 Article restreint
Estimated Shipment: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
IGFBP-rp1/IGFBP-7 Monoclonal specifically detects IGFBP-rp1/IGFBP-7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clone 115
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène angiomodulin, FSTL2, IBP-7, IGFBP-7PGI2-stimulating factor, IGFBP-7v, IGFBP-rP1, IGFBPRP1, insulin-like growth factor binding protein 7, insulin-like growth factor-binding protein 7, MAC25 protein, MAC25IGF-binding protein 7, Prostacyclin-stimulating factor, PSFAGM, TAF, Tumor-derived adhesion factor
Méthode de purification Protein A purified
État réglementaire RUO
Identification génétique (Entrez) 3490
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Gamme de produits Novus