Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, AP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
50.00€ - 179.00€
Specifica
Antigen IgG(H+L)
Applications ELISA, Western Blot
Conjugate Alkaline Phosphatase (AP)
Form Liquid
Host Species Donkey
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
17670317
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
SA00002-4-200UL
200 μL
50.00€
200µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
17660317
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
SA00002-4-1ML
1 mL
179.00€
1mL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
Specifica
Specifica
IgG(H+L)
Alkaline Phosphatase (AP)
Donkey
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
ELISA, Western Blot
Liquid
Mouse
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato