Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Product Code. 17680307 Shop All Proteintech Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
200 μL
1 mL
Unit Size:
1mL
200µL
Product Code. Quantity unitSize
17680307 1 mL 1mL
17690307 200 μL 200µL
2 options
Product Code. 17680307
Brand: Proteintech SA0000181ML
Donkey anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
Specifications
Antigen IgG(H+L)
Applications ELISA, Western Blot
Conjugate HRP
Formulation 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Host Species Donkey
Purification Method The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Quantity 1 mL
Primary or Secondary Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.