Learn More
IgG Rabbit anti-Rabbit, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16856245 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16856245 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16856245 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 300000AP1MG
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
The Rabbit IgG control antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with n/a of Rabbit IgG control. This antibody recognizes rabbit antigen. The Rabbit IgG control antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Spécification
Antigène IgG
Applications Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Quantité 1 mg
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Rabbit
Isotype IgG