Learn More
IgG2a kappa de rat, eFluor 450, clone : eBR2a, contrôle d’isotype, eBioscience™
Contrôle d’isotype de rat
Marque:  Affymetrix eBioscience 48-4321-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13579200
  • 189.00€ / 100µg
En stock 4
Ajouter au panier
Description
Description
Description : L’IgG2a de rat monoclonal, kappa est utile comme immunoglobuline de contrôle d’isotype. Applications indiquées : L’eFluor™ 450 de contrôle d’isotype IgG2a de rat a été rapporté pour une utilisation dans l’analyse cytométrique en flux. . Applications testées : Ce contrôle d’isotype IgG2a de rat a été testé par analyse cytométrique en flux des splénocytes de souris. Utilisez le contrôle d’isotype à la même concentration que l’anticorps expérimental. Excitation : 405 nm, émission : 445 Nm ; laser : Laser violet. Filtration : 0,2 μm post-fabrication filtrée.
Spécification
Spécification
IgG2 kappa de rat
Control
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
IgG2, IgG2a, IgG2k
IgG2a, kappa, kappa
100 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Monoclonal(e)
Cytométrie en flux, Flow Cytometry
eBR2a
eFluor 450
Liquide
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
Isotype contrôle
Non applicable
Vidéos
Documents
Usage exclusivement réservé à la recherche.