Learn More
IKBKAP Antibody [FITC], R&D Systems™
Code produit 30498682 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498682 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498682 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335099F
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IKBKAP Polyclonal antibody specifically detects IKBKAP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IKBKAP
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène DYS, elongator complex protein 1, ELP1DKFZp781H1425, FD, FLJ12497, IKAPdysautonomia (Riley-Day syndrome, hereditary sensory autonomic neuropathy typeIII), IkappaB kinase complex-associated protein, IKI3, IKK complex-associated protein, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinasecomplex-associated protein, p150, TOT1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1093-1332 of human IKBKAP (NP_003631.2).,, Sequence:, LRLVYKYNRLDIIETNVKPSILEAQKNYMAFLDSQTATFSRHKKRLLVVRELKEQAQQAGLDDEVPHGQESDLFSETSSVVSGSEMSGKYSHSNSRISARSSKNRRKAERKKHSLKEGSPLEDLALLEALSEVVQNTENLKDEVYHILKVLFLFEFDEQGRELQKAFEDTLQLMERSLPEIWTLTYQQNSATPVLGPNSTANSIMASYQQQKTSVPVLDAELFIPPKINRRTQWKLSLLD
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8518
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus