Learn More
Cytiva MicroSpin™ S-300 HR Columns
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Quantity:
Each
Packungsgröße:
Pack of 50
Beschreibung
- Useful for purification of alkaline-denatured plasmid DNA prior to sequencing
- Requires <4 min. from sample application to collection of purified product
- Prepacked with Sephacryl™ S-300 HR media pre-equilibrated in TE buffer
- Percent sample recovery: >80%
- Tested in nickase, single- and double-stranded exonuclease and RNase assays
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Spin Column |
| For Use With (Application) | Rapid purification of PCR products (>100bp) from unincorporated primers (<20-mers) and Nucleotides in a volume of 25 to 50μL using spin-column chromatography |
| Product Type | Column |
| Quantity | Each |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur