Learn More
Brand™ Silberbrand™ Imhoff Sedimentation Cones
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Graduations:
to 100 mL, Ring Mark at 1000 mL
to 1000 mL, No Ring Mark
Stopcock:
No
Yes
Dimensione della confezione:
Each
Pack of 4
Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass.
- Complies with DIN 12672 standards.
- With or without stopcock
- Graduated to 100mL or 1000mL
- Ring mark at 1000mL
- *1000mL graduated version does not include ring mark.
Specifica
Specifica
| Material | Borosilicate Glass |
| Graduated | Yes |
| Graduations | to 100 mL, Ring Mark at 1000 mL |
| Stopcock | Yes |
| Product Type | Sedimentation cone |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto