Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde, 97%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 452640100
Informations supplémentaires : CAS : 118000-43-4 Poids : 0.01000kg
Quantité. 10g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15279796
  • 825.70€ / 10g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 07-10-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
118000-43-4
146.149
imidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridoimidazole, 2,3-dihydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, acmc-20ac55, imidazo 1,2-apyridine-2-carbaldehyde, imid-azo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde 9ci
imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
C8H6N2O
QKKKBOZQZHBENG-UHFFFAOYSA-N
4961257
C1=CC2=NC(=CN2C=C1)C=O
Spécification
10g
Authentic
118000-43-4
imidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridoimidazole, 2,3-dihydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, acmc-20ac55, imidazo 1,2-apyridine-2-carbaldehyde, imid-azo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde 9ci
C1=CC2=NC(=CN2C=C1)C=O
146.149
146.15
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde
117.0°C to 119.0°C
C8H6N2O
QKKKBOZQZHBENG-UHFFFAOYSA-N
imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
4961257
97%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • Imidazo¢1,2-a!pyridine-2-carboxaldehyde, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Documents