Learn More
Imidazo[1,2-b]pyridazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Imidazo[1,2-b]pyridazine is used as an intermediate of cefozopran, building block and in fused ring systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’imidazo[1,2-b]pyridazine est utilisée comme intermédiaire du céfozopran, comme bloc de construction et dans les systèmes cycliques condensés.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Imidazo[1,2-b]pyridazine |
| Point de fusion | 54°C |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in dimethylformamide. |
| Poids de la formule | 119.12 |
| Pourcentage de pureté | 98% |