Learn More
R&D Systems™ Imipramine hydrochloride
Code produit 18727176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18727176 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18727176 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 7841/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent inhibitor of 5-HT and noradrenalin transporters; promotes immunostimulatory tumor microenvironment
Imipramine hydrochloride is a potent tricyclic antidepressant; inhibits 5-HT and noradrenalin transporters (Ki values = 1.3-20 nM and 20-142 nM respectively). Increases autophagy, both alone and in combination with VEGF inhibitors or Temozolomide (Cat. No. 2706), to reduce the progression of glioma and slow the proliferation of other tumors. Reprograms tumor-associated macrophages from immunosuppressive to immunostimulatory via histamine receptor inhibition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride
CAS 113-52-0
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Cible Autophagy-related Compounds
Formule moléculaire C19H24N2.HCl