Learn More
Imipramine hydrochloride, Thermo Scientific™
A serotonin uptake inhibitor
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63723.06
Quantity 5g
 View more versions of this product
Product Code. 15475909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.00€
    58.65€ / 5g
    Save 6.35€
    9% Off
 Restricted Item
In Stock
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Imipramine hydrochloride is used as a serotonin uptake inhibitor. It mainly used in the treatment of major depression and enuresis (inability to control urination). It has also been evaluated for use in panic disorder.
Solubility
Soluble in water
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Identifiers
113-52-0
316.873
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
8228
3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
C19H25ClN2
MFCD00012669
imipramine hydrochloride, imipramine hcl, tofranil, chimoreptin, chrytemin, deprinol, feinalmin, imilanyle, persamine, pertofram
CHEBI:5882
CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.Cl
Specifications
113-52-0
MFCD00012669
14,4920
Soluble in water
CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.Cl
316.873
CHEBI:5882
Imipramine hydrochloride
C19H25ClN2
5g
imipramine hydrochloride, imipramine hcl, tofranil, chimoreptin, chrytemin, deprinol, feinalmin, imilanyle, persamine, pertofram
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
8228
316.87
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS Documents
Documents
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.