Learn More
FoxH1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™
Code produit 18666709 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18666709 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18666709 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP241196AF647
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
FoxH1 Polyclonal antibody specifically detects FoxH1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène FoxH1
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Fast-1, FAST1forkhead box protein H1, Fast-2, FAST2, Forkhead activin signal transducer 1, Forkhead activin signal transducer 2, forkhead activin signal transducer-1, forkhead box H1, hFAST-1, TGF-beta/activin signal transducer
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of human FOXH1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of FOXH1. Amino Acid Squence: CQPPKRRKKRYLRHDKPPYT
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8928
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus