Learn More
Immethridine dihydrobromide, R&D Systems™
Code produit 18045672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
100µg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18045672 10 mg 10mg
18014732 50 mg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18045672 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 2315/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent H3 agonist, highly selective over H4
Potent and highly selective histamine H3 receptor agonist (pEC50 = 9.74) that displays 300-fold selectivity over the H4 receptor (pKi values are 9.07 and 6.61 respectively). Does not bind to H1 or H2 receptors at concentrations up to 10 μM. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 699020-93-4
Formule moléculaire C9H11Br2N3
Poids moléculaire (g/mol) 321.016
Clé InChI CYNKWHIKNDIVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme immethridine dihydrobromide, 4-1h-imidazol-4-ylmethyl pyridine dihydrobromide, 4-1h-imidazol-5-ylmethyl pyridine;dihydrobromide, 4-1h-imidazol-5-yl methyl pyridine-hydrogen bromide 1/2
CID PubChem 16759172
Nom IUPAC 4-(1H-imidazol-5-ylmethyl)pyridine;dihydrobromide
SMILES C1=CN=CC=C1CC2=CN=CN2.Br.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Immethridine dihydrobromide
Quantité 10 mg
Poids de la formule 321.01
Pourcentage de pureté >99%
Gamme de produits Tocris