Learn More
Solution de carmin d’indigo, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15675830 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15675830 500 mL Flacon poly 500mL
15665830 100 mL Flacon poly 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15675830 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 55928500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 860-22-0
Formule moléculaire C16H8N2Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 466.35
Numéro MDL MFCD00005723
Clé InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
CID PubChem 5284351
Nom IUPAC disodium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylidene]-5,5'-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indigo carmine solution
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Numéro UN UN3264
Poids de la formule 466.35g/mol
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.01g/mL at 20°C
Couleur Bleu
Quantité 500 mL
Forme physique Liquid