Learn More
Antimoniure d’indium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322588 10 g 10g
11312588 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11322588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014626.09
 Article restreint
Estimated Shipment: 29-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1312-41-0 | InSb | 236.578 g/mol
Indium antimonide finds use in infrared detectors, including FLIR systems, thermal imaging cameras, infrared astronomy and in infrared homing missile guidance systems, in fast transistors. It is used in thermal image detectors using photo-electromagnetic detectors or photodiodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1312-41-0
Formule moléculaire InSb
Poids moléculaire (g/mol) 236.578
Numéro MDL MFCD00016146
Clé InChI WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3468413
Nom IUPAC ndiganylidynestibane
SMILES [In]#[Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium antimonide
Point de fusion 535°C
Forme physique Pièces
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 5.75 g/mL at m.p.
Numéro UN UN1549
Merck Index 14,4948
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 236.57
Pourcentage de pureté 99.999%