Learn More
2,4-pentanedionate d’indium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361329 25 g 25g
11341329 1 g -
11351329 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11361329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013794.14
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilisé dans les catalyseurs
Used in catalysts.Indium(III) 2,4-pentanedionate is used as a precursor for the preparation of indium(III)oxide. It acts as a catalyst in the synthesis of oxindole derivatives. It finds application in gas sensors. Further, it is used in the synthesis of indium tin oxide nanocrystals. In addition to this, it is involved in the preparation of thin-film solar cells by atomic layer chemical vapor deposition with hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14405-45-9
Formule moléculaire C15H21InO6
Poids moléculaire (g/mol) 412.15
Numéro MDL MFCD00013494
Clé InChI CMGVNFXMZKDHDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetylacetone indium iii salt, indium iii tris 4-oxo-2-pentene-2-olate
CID PubChem 101644361
Nom IUPAC Indium(3+) ; (Z)-4-oxodent-2-en-2-olate ; E)-4-oxodent-2-en-2-olate
SMILES [In+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) 2,4-pentanedionate
Point de fusion 186°C (decomposition)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in benzene; Insoluble in water.
Poids de la formule 412.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre