Learn More
Isopropanol indium(III), 99 + % (base de métaux), 5 % p/v isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455330 100 mL 100mL
11445330 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11455330 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044562.AE
 Article restreint
Estimated Shipment: 18-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 38218-24-5 | C9H21InO3 | 292.082 g/mol
Precursor used in the preparation of indium oxide containing films
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38218-24-5
Formule moléculaire C9H21InO3
Poids moléculaire (g/mol) 292.082
Numéro MDL MFCD00210318
Clé InChI OVZUSPADPSOQQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropoxyindium iii, indium iii isopropoxide, indium, m5-oxotetrakis m-2-propanolato tetrakis m3-2-propanolato pentakis 2-propanolato penta-9ci, 2-propanol, indium 3+ salt 9ci, acmc-20mnpq, indium tripropan-2-olate, indium 3+ ion tris propan-2-olate, indium 3+ tris propan-2-olate, indium iii isopropoxide, 5 w/v % solutionin 2-propanol, 99.9+%
CID PubChem 57346963
Nom IUPAC Indium(3+) ; Propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[In+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium (III) isopropoxide
Couleur Incolore
Densité 0.78 g/mL
Point d’ébullition 82°C
Point d’éclair 12°C (54°F)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire In[OCH(CH3)2]3
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1219
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,ketones and esters.
Poids de la formule 292.08
Pourcentage de pureté ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) isopropanol à 5 % (poids/volume)
Forme physique Liquide