Learn More
Alfa Aesar™ Indium(III) sulfide, 99.98% (metals basis)
Brand:  Alfa Aesar™ 044835.09
Additional Details : CAS : 12030-24-9 Poids : 0.01000kg
Quantity 10g
 View more versions of this product
Product Code. 11366239
  • 140.00€ / 10g
En stock, prêt à être expédié : 1
Specifications
Chemical Identifiers
12030-24-9
In2S3
MFCD00011061
Specifications
Indium (III) sulfide
(metals basis)
MFCD00011061
325.83
99.98%
Moisture sensitive
10g
12030-24-9
In2S3
Insoluble in water.
Powder
Like rotten eggs
1050°C
Videos
SDS Documents