Learn More
Wika Industrial Pressure Gauge, 2-1/2 in. Dial
Tienda Cole-Parmer Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Pressure Range:
100 psi
30 psi
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Glycerin fill aids readability by dampening needle fluctuations.
- Accuracy is ±1.5%.
- Gauges feature a copper alloy tube, brass socket, 304 stainless steel case, and plastic lens.
- All connections are 1/4 in. NPT(M).
- Shipping weight is 1 lb. (0.5 kg).
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | CE Compliance |
| Dial Size (English) | 2.5 in. |
| Dial Size (Metric) | 64 mm |
| Material | Copper Alloy Tube, Brass Socket, 304 Stainless Steel Case, Plastic Lens |
| Operating Temperature (English) | -4°F to +140°F |
| Operating Temperature (Metric) | -20°C to +60°C |
| Size (English) Fitting | 1/4 in. NPT(M), Lower |
| Size (Metric) Fitting | 6.35 mm NPT(M), Lower |
| Wetted Parts | Copper |
| Accuracy | ±2-1-2% of Span |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido