missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Équipements de sécurité industrielle

Code produit 17865735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17865735 Petit 1 pièce
17855925 Moyen 1 pièce
17805715 Grand 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17865735 Fournisseur Terracycle™ Code fournisseur CS199SBE

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recyclez les équipements de sécurité industrielle à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.

CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER

  • Casques de sécurité
  • Casquettes anti-heurt
  • Gilets haute visibilité
  • Gants résistants aux coupures en matière synthétique
  • Protecteurs d’oreilles
  • Lunettes de protection
  • Vêtements de travail
  • Combinaisons de travail

Important : nous n'acceptons pas les vêtements et combinaisons de travail très sales ou très souillés.

MERCI DE PAS INCLURE :

  • Gants de travail en tissu avec couche antidérapante
  • Gants en daim/cuir
  • Chaussures de sécurité
  • Masques de protection jetables
  • Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
  • Déchets médicaux, verre cassé, piles, batteries, peintures à l’huile et aérosols

Spécification

Capacité (métrique) 7 kg
Capacité (impériale) 15 lb.
Couleur Beige, Green, Red, White
Dimensions (L x l x H) 25 x 25 x 46 cm
Jetable Single-use
Sans latex Yes
Dimensions Petit
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Cardboard, Plastic
Type de produit Recycling Box
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.