Learn More
Integrin alpha 3/CD49c Antibody (P1B5), R&D Systems™
Code produit 18613965 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.2 mg
Conditionnement:
0.20mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613965 0.2 mg 0.20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18613965 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321459
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Integrin alpha 3/CD49c Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 3/CD49c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Integrin alpha 3/CD49c
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone P1B5
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène antigen identified by monoclonal J143, CD49 antigen-like family member C, CD49c, CD49c antigen, FLJ34631, FLJ34704, FRP-2, Galactoprotein B3, GAP-B3, GAPB3CD49C, integrin alpha-3, integrin, alpha 3 (antigen CD49C, alpha 3 subunit of VLA-3 receptor), MSK18, VCA-2, very late activation protein 3 receptor, alpha-3 subunit, VL3A, VLA-3 subunit alpha, VLA3a
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Non-trypsinized HT-1080 cells
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.2 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3675
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus