missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha V beta 3 Antibody (2549B), HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB12192H
464.10 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Integrin alpha V beta 3 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V beta 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
| Integrin alpha V beta 3 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immunology, Signal Transduction | |
| 3685 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 2549B | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| antigen identified by monoclonal L230, CD51, CD51 antigen, integrin alpha-V, integrin, alpha V (vitronectin receptor, alpha polypeptide, antigen CD51), MSK8, Vitronectin receptor subunit alpha, VNRADKFZp686A08142 | |
| Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived human Integrin alpha V beta 3., Human Integrin alpha V (Phe31-Val992) and Human Integrin beta 3 (Gly27-Asp718), Accession # NP_002201 and AAA52589 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido