Learn More
Invitrogen™ imMedia™ Growth Medium, agar, kanamycin
Description
Includes
Le milieu de croissance imMedia est fourni dans une boîte de 20 sachets. Chaque sachet contient suffisamment de réactifs pour préparer 200 ml de milieu liquide ou 8 à 10 plaques de gélose.
- Contient tout ce qui est nécessaire pour préparer des plaques de milieu ou de gélose LB à faible teneur en sel, ce qui permet d’économiser des heures de temps de préparation du milieu
- Pas de pesée ou de mélange des composants du milieu
- Pas d’autoclavage
- Pas d’attente de refroidissement du milieu avant d’ajouter des antibiotiques
Bioproduction, clonage, transformation
Spezifikation
Spezifikation
| Agents antimicrobiens | Kanamycine |
| Contenu et stockage | Chaque type de milieu de croissance imMedia™ est fourni dans une boîte de 20 sachets. Chaque sachet contient suffisamment de réactifs pour préparer 8 à 10 plaques de gélose de 100 mm standard2. Stocker à température ambiante. Tous les réactifs sont stables pendant 12 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. |
| Forme | Poudre |
| Type de milieu | LB, milieux de préparation rapide (p. ex. Immedia™) |
| Méthode de préparation | Micro-ondes |
| Type de produit | Milieu de croissance |
| Classe d’organisme cible | E. coli |
| Type de produit final | Plaques de gélose |
| Comprend | Kanamycine |
| Matériau | Réactifs en poudre |
| Mehr anzeigen |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.